Documentos clave
GF83597204
Stainless steel - AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, condition atomized
Sinónimos:
FF216040
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 835-972-04
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)