GF67242843
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 1.65 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 1000 mm, wall thickness 0.13 mm
Sinónimos:
FF217199
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 672-428-43
L
1000 mm
O.D.
1.65 mm
wall thickness
0.13 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)