GF67614228
Stainless steel - AISI 316l
powder, 45 max. part. size (micron), Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, weight 100 g, condition atomized
Sinónimos:
FF216040
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 676-142-28
weight
100 g
max. part. size
45 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)