Documentos clave
GF82853781
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 15.6, L 100 m, filament diameter 0.023mm
Sinónimos:
AM325750
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 828-537-81
L
100 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)