GF16887651
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), granule, 3 mm nominal granule size, weight 50 g, condition additive free polymer
Sinónimos:
AM306300
About This Item
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 168-876-51
weight
50 g
nominal granule size
3 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)