GF82632641
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.042 mm, size 520 × 610 mm, expandable bead
Sinónimos:
AC321040
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 826-326-41
size
520 × 610 mm
thickness
0.042 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)