GF73765783
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.031 mm, L 5 m, homopolymer
Sinónimos:
AC321030
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 737-657-83
L
5 m
thickness
0.031 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)