GF86731331
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), film, thickness 0.5 mm, size 500 × 500 mm
Sinónimos:
FP321400
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 867-313-31
size
500 × 500 mm
thickness
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)