GF81762194
Polyethylene - High Density
(HDPE), tube, outside diameter 48mm, L 200 mm, wall thickness 1.1 mm
Sinónimos:
ET327450
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 817-621-94
L
200 mm
wall thickness
1.1 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)