GF80046851
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, natural
Sinónimos:
ES361090
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 800-468-51
L
0.5 m
thickness
0.125 mm
color
natural
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)