GF81430792
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 76.2 mm, L 100 mm, natural
Sinónimos:
ET317970
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 814-307-92
L
100 mm
diam.
76.2 mm
color
natural
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)