Documentos clave
GF14244285
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.125 mm, size 25 × 25 mm, condition translucent
Sinónimos:
AL643125
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 142-442-85
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.125 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)