Documentos clave
GF75007829
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), rod, diam. 50 mm, L 200 mm, white
Sinónimos:
OX317950
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 750-078-29
L
200 mm
diam.
50 mm
color
white
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)