GF36609206
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), granule, 3 mm nominal granule size, weight 0.5 kg, natural
Sinónimos:
OX306300
About This Item
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 366-092-06
weight
0.5 kg
color
natural
nominal granule size
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)