GF69627460
Polybutylene Terephthalate
(PBT), sheet, thickness 9.5 mm, size 150 × 150 mm
Sinónimos:
ES343200
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 696-274-60
size
150 × 150 mm
thickness
9.5 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)