GF57426082
Polybutylene Terephthalate
(PBT), granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g
Sinónimos:
ES346310
About This Item
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 574-260-82
weight
100 g
nominal granule size
5 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)