GF63977439
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 1.65 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm, wall thickness 0.13 mm
Sinónimos:
FF217199
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 639-774-39
Longitud
500 mm
D.E.
1.65 mm
pared grosor
0.13 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)