GF66605788
Niobium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Sinónimos:
NB516010
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 666-057-88
weight
50 g
max. part. size
45 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)