GF42860516
Zirconium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99%
Sinónimos:
ZR516010
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 428-605-16
weight
50 g
max. part. size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)