GF65267174
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 25 × 25 mm, temper hard
Sinónimos:
FE220271
About This Item
Productos recomendados
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 652-671-74
size
25 × 25 mm
thickness
0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)