934690
Graphite
electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinónimos:
Carbon anode, Graphite anode
About This Item
Productos recomendados
Materiales
copper substrate (current collector)
Nivel de calidad
grado
battery grade
descripción
Description/Nominal Voltage: 0.1 V vs Li/Li+
Ensayo
≥98% (active material characteristic)
composición
Active material loading 6.5 mg/cm2 ± 5%
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamaño
10 μm , copper current collector
5 in. × 10 in.
60 μm , excluding current collector
tamaño de partícula
15-20 μm (active material characteristic)
capacidad
≥370 mAh/g (Nominal Discharge)
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)