GF63273731
Terbium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinónimos:
Terbium, TB007910
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 632-737-31
resistivity
116 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 6.35 mm
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
density
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Tb]
InChI
1S/Tb
Inchi Key
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)