450073
Ytterbium(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Ytterbium chloride, Ytterbium trichloride
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
AnhydroBeads™
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: ytterbium
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
875 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.