Documentos clave
GF62157618
Tungsten/Rhenium
wire, W 95%/Re 5%, 0.2 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinónimos:
W 025410
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
assay
≥95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 621-576-18
L
0.1 m
diameter
0.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)