GF89911592
Tungsten/Rhenium
wire, W 74%/Re26%, 0.2 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinónimos:
W 125410
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 899-115-92
Longitud
0.1 m
diámetro
0.2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)