Merck
455024
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) diacrylate
average Mn ~800, contains 100 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
Poly(propylene oxide) diacrylate
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCO(OC3H6)nO2CCH=CH2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
mol peso
average Mn ~800
Nivel de calidad
contiene
100 ppm BHT as inhibitor
100 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.452
densidad
1.01 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C3H8O2/c1-2-3(4)5;4-2-1-3-5/h2H,1H2,(H,4,5);4-5H,1-3H2
Clave InChI
TXHCDEYHZPHRAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chueh-Yu Wu et al.
Science advances, 6(45) (2020-11-06)
The ability to create uniform subnanoliter compartments using microfluidic control has enabled new approaches for analysis of single cells and molecules. However, specialized instruments or expertise has been required, slowing the adoption of these cutting-edge applications. Here, we show that