GF62112181
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, diameter 10 mm, temper hard
Sinónimos:
FE220271
About This Item
Productos recomendados
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 621-121-81
diam.
10 mm
thickness
0.1 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)