GF99424312
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni10%, size 0.54 mm, size 150 × 150 mm, thickness 0.6 mm
Sinónimos:
FE228720
About This Item
Productos recomendados
form
mesh
manufacturer/tradename
Goodfellow 994-243-12
size
0.54 mm
150 × 150 mm
thickness
0.6 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)