GF61045499
Alumina
powder, 0.02 mean particle size (micron), weight 100 g, condition nanopowder
Sinónimos:
AL606021
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 610-454-99
weight
100 g
mean particle size
0.02 (micron)
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)