GF52295621
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.175 mm, size 600 × 600 mm, clear clear
Sinónimos:
ES301440
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 522-956-21
size
600 × 600 mm
thickness
0.175 mm
color
clear clear
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)