GF23212471
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.1 mm, size 100 × 100 mm, polymer thickness 0.05mm
Sinónimos:
ES301532
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 232-124-71
size
100 × 100 mm
thickness
0.1 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)