GF50801734
Platinum/Iridium
wire, Pt 90%/Ir10%, 0.0125 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Sinónimos:
PT025095
About This Item
Productos recomendados
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 508-017-34
L
1 m
diameter
0.0125 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)