GF36202193
Platinum/Iridium
wire, Pt 90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinónimos:
PT025141
About This Item
Productos recomendados
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 362-021-93
L
0.1 m
diameter
0.25 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)