Key Documents
GF34668478
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.05 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Sinónimos:
PT055121
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 346-684-78
L
0.5 m
diameter
0.05 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)