GF50689367
Polybutylene Terephthalate - 30% Glass Fiber Reinforced
(PBT 30% GFR), rod, diam. 40 mm, L 100 mm, condition machining feedstock
Sinónimos:
ES357940
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 506-893-67
L
100 mm
diam.
40 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)