GF31623005
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 5 m, condition shape-memory alloy
Sinónimos:
NI205041
About This Item
Productos recomendados
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 316-230-05
L
5 m
diameter
0.125 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)