GF49808515
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), sheet, thickness 4 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
AM373140
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 498-085-15
size
300 × 300 mm
thickness
4 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)