Key Documents
GF14487329
Platinum/Iridium
rod, Pt 80%/Ir 20%, 1.3 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Sinónimos:
PT047913
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 144-873-29
L
200 mm
diameter
1.3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)