GF32877445
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
SI516021
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 328-774-45
weight
100 g
mean particle size
0.1-1 μm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)