GF06217006
Silicon carbide
powder, max. particle size 0.05 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
SI516022
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 062-170-06
weight
100 g
max. part. size
0.05 μm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)