GF30991293
Silicon carbide
powder, mean particle size 17 micron, weight 50 g, green
Sinónimos:
SI516017
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 309-912-93
weight
50 g
color
green
mean particle size
17 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)