GF32252598
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 25 mm, L 25 mm, black
Sinónimos:
BI307925
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 322-525-98
L
25 mm
diam.
25 mm
color
black
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)