GF87775486
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 38 mm, L 10 mm, black
Sinónimos:
BI307938
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 877-754-86
Longitud
10 mm
Diámetro
38 mm
color
black
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)