GF05019667
Polybenzimidazole
(PBI), sheet, thickness 12 mm, size 100 × 100 mm, black
Sinónimos:
BI303130
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 050-196-67
size
100 × 100 mm
thickness
12 mm
color
black
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)