GF28090122
Polypropylene
(PP), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1 kg, condition block copolymer
Sinónimos:
PP306320
About This Item
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 280-901-22
weight
1 kg
nominal granule size
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)