ERMEC591
Polypropylene (PP)
ERM®, certified reference material
Sinónimos:
Polypropylene
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
Clave InChI
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Nota de análisis
ERMEC591
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)