GF27313679
Nickel/Cobalt
powder, Ni 97%/Co 3%, max. particle size 150 micron, weight 50 g, condition gas atomized
Sinónimos:
NE296010
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 273-136-79
weight
50 g
max. part. size
150 μm
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)