GF73626958
Quartz - fused
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition polished both sides
Sinónimos:
SI613100
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 736-269-58
size
25 × 25 mm
thickness
1.0 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)