Documentos clave
GF24484541
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 1 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Sinónimos:
W 145500
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
assay
≥99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 244-845-41
L
0.5 m
diameter
1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)