GF18845983
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.225 mm, size 400 × 400 mm, black
Sinónimos:
SU321225
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 188-459-83
size
400 × 400 mm
thickness
0.225 mm
color
black
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)